Natriumazid

Lieferant: Molekula
Gefahr

Synonyme: Natriumtriazid

31803515-500G
MOLE31803515-500GEA 219 EUR
MOLE31803515-500G
Natriumazid
Natriumazid
Formel: NaN₃
Molecular Weight: 65.01 g/mol
Schmelzpunkt: 275
Dichte: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003536
CAS-Nummer: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
UN: 1687
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,08653

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR