4-Nitro-o-toluidin
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: 2-Amino-5-nitrotoluol, 2-Methyl-4-nitroanilin, 4-Nitro-2-methylanilin
31882578-500G
MOLE31882578-500GEA 0 EUR
MOLE31882578-500G
4-Nitro-o-toluidin
4-Nitro-o-toluidin
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molecular Weight: 152.15 g/mol
Schmelzpunkt: 135
Dichte: 1.366 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007734
CAS-Nummer: 99-52-5
EINECS: 202-762-1
UN: 2660
ADR: 6.1 III