Mycophenolsäure

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: (E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic acid

31905863
MOLE31905863EA 0 EUR
MOLE31905863
Mycophenolsäure
Mycophenolsäure
Formel: C₁₇H₂₀O₆
Molecular Weight: 320,34 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00036814
CAS-Nummer: 24280-93-1
EINECS: 246-119-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR