1-Chlor-3,3-dimethylbutanon

Lieferant: Molekula

Synonyme: 1-Chlorpinakolin, 1-Chlorpinakolon

32045726-25G
MOLE32045726-25GEA 71.6 EUR
MOLE32045726-25G
1-Chlor-3,3-dimethylbutanon
1-Chlor-3,3-dimethylbutanon
Formel: C₆H₁₁ClO
Molecular Weight: 134,61 g/mol
Siedepunkt: 170…173 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –12,6 °C
Dichte: 1,1273 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00035688
CAS-Nummer: 13547-70-1
EINECS: 236-920-6
UN: 3382
ADR: 6.1,I

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR