2-Brom-5-fluoranilin
Lieferant: Molekula
Achtung
32061408
MOLE32061408EA 0 EUR
MOLE32061408
2-Brom-5-fluoranilin
2-Brom-5-fluoranilin
Formel: C₆H₅BrFN
Molecular Weight: 190,01 g/mol
MDL: MFCD00070750
CAS-Nummer: 1003-99-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III