2-Chlor-1-methylpyridiniumiodid
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2-Chlorpyridin 1-methoiodid
32135861-100G
MOLE32135861-100GEA 0 EUR
MOLE32135861-100G
2-Chlor-1-methylpyridiniumiodid
2-Chloro-1-methylpyridinium iodide
Formel: C₆H₇ClIN
Molecular Weight: 255,49 g/mol
Schmelzpunkt: 207 °C
MDL: MFCD00011984
CAS-Nummer: 14338-32-0
EINECS: 238-288-7