Propyl-4-hydroxybenzoat
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: Propylparaben, 4-Hydroxybenzoesäurepropylester
32467626-1KG
MOLE32467626-1KGEA 149 EUR
MOLE32467626-1KG
Propyl-4-hydroxybenzoat
Propyl-4-hydroxybenzoat
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molecular Weight: 180,2 g/mol
Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 95 °C
Dichte: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002354
CAS-Nummer: 94-13-3
EINECS: 202-307-7
Merck Index: 13,07958