5-Methoxyindol
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 5-Methoxy-1H-indole, Indol-5-yl methyl ether
32760943-5G
MOLE32760943-5GEA 121 EUR
MOLE32760943-5G
5-Methoxyindol
5-Methoxyindol
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147,18 g/mol
Siedepunkt: 312 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 55…56 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005674
CAS-Nummer: 1006-94-6
EINECS: 213-745-3