Vanillinsäure ≥99% (durch HPLC), blassgelbes Pulver
Lieferant: Molekula
Synonyme: 4-Hydroxy-3-methoxybenzoesäure
32761487-100G
MOLE32761487-100GEA 110 EUR
MOLE32761487-100G
Vanillinsäure ≥99% (durch HPLC), blassgelbes Pulver
Vanillinsäure
Formel: C₈H₈O₄
Molecular Weight: 168,15 g/mol
Siedepunkt: 353 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 209…212 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002551
CAS-Nummer: 121-34-6
EINECS: 204-466-8
Merck Index: 12,10068