Silbertetrafluoroborat

Lieferant: Molekula
Gefahr

Synonyme: Argentous tetrafluoroborate

32770420-25G
MOLE32770420-25GEA 0 EUR
MOLE32770420-25G
Silbertetrafluoroborat
Silbertetrafluoroborat
Formel: AgBF₄
Molecular Weight: 194,67 g/mol
Schmelzpunkt: 200 °C
MDL: MFCD00003408
CAS-Nummer: 14104-20-2
EINECS: 237-956-5
UN: 3260
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR