(R)-(-)-β-Aminophenethylalkohol
Lieferant: Molekula
Synonyme: D-Phenylglycinol, (R)-(-)-2-Phenylglycinol
32798842-5G
MOLE32798842-5GEA 0 EUR
MOLE32798842-5G
(R)-(-)-β-Aminophenethylalkohol
(R)-(-)-β-Aminophenethylalkohol
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137,18 g/mol
MDL: MFCD00008062
CAS-Nummer: 56613-80-0
EINECS: 260-287-5