4-(Dimethylamino)pyridin
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: DMAP, N,N-Dimethylpyridin-4-amin
32942968-100G
MOLE32942968-100GEA 88.4 EUR
MOLE32942968-100G
4-(Dimethylamino)pyridin
4-(Dimethylamino)pyridin
Formel: C₇H₁₀N₂
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 195 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 109…111 °C
Flammpunkt: 124 °C
MDL: MFCD00006418
CAS-Nummer: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN: 2811
ADR: 6.1,I