4-Chlor-2-nitrobenzylalkohol
Lieferant: Molekula
33035622-5G
MOLE33035622-5GEA 0 EUR
MOLE33035622-5G
4-Chlor-2-nitrobenzylalkohol
4-Chlor-2-nitrobenzylalkohol
Formel: C₇H₆ClNO₃
Schmelzpunkt: 89…90 °C
MDL: MFCD00007217
CAS-Nummer: 22996-18-5
EINECS: 245-374-8