3-Aminobenzoesäure

Lieferant: Molekula

33129675-500G
MOLE33129675-500GEA 0 EUR
MOLE33129675-500G
3-Aminobenzoesäure
3-Aminobenzoesäure
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137,14 g/mol
Siedepunkt: 308 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 174 °C
Dichte: 1,5105 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007795
CAS-Nummer: 99-05-8
EINECS: 202-724-4
Merck Index: 13,00420

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR