Ethyl-2-chlornicotinat
Lieferant: Molekula
Synonyme: Ethyl 2-chloropyridine-3-carboxylate, Ethyl 2-Chloro-3-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-chloronicotinate
33162912-25G
MOLE33162912-25GEA 0 EUR
MOLE33162912-25G
Ethyl-2-chlornicotinat
Ethyl-2-chlornicotinat
Formel: C₈H₈ClNO₂
Molecular Weight: 185,61 g/mol
MDL: MFCD00674129
CAS-Nummer: 1452-94-4