Natriummetabisulfit

Lieferant: Molekula
Gefahr

Synonyme: Natriumpyrosulfit, Pyrosulfit, Natriumdisulfit, di-Natriumdisulfit, Disulfit

33231649-1KG
MOLE33231649-1KGEA 61 EUR
MOLE33231649-1KG
Natriummetabisulfit
Natriummetabisulfit
Formel: Na₂S₂O₅
Molecular Weight: 190,11 g/mol
Schmelzpunkt: 150 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167602
CAS-Nummer: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
REACH: 01-2119531326-45
Merck Index: 12,08784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR