5-Methylindol

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 5-Methyl-1H-indole

33483209-1G
MOLE33483209-1GEA 0 EUR
MOLE33483209-1G
5-Methylindol
5-Methylindol
Formel: C₉H₉N
Molecular Weight: 131,18 g/mol
Siedepunkt: 267 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 60 °C
Dichte: 1,0202 g/cm³ (78.3 °C)
MDL: MFCD00005680
CAS-Nummer: 614-96-0
EINECS: 210-400-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR