Bismut(III)gallat basisch Hydrat ≥98% (durch komplexometrische Analyse) USP
Lieferant: Molekula
33641704-100G
MOLE33641704-100GEA 0 EUR
MOLE33641704-100G
Bismut(III)gallat basisch Hydrat ≥98% (durch komplexometrische Analyse) USP
Bismut(III)gallat basisch Hydrat
Conform to USP34
Formel: C₇H₅BiO₆·xH₂O
MDL: MFCD01632692
CAS-Nummer: 99-26-3
EINECS: 202-742-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98.0% Min (KT)
As 7.5ppm Max
Free Glallic Acid 0.5% Max
Alkalies & Alkaline Earth 0.5% Max
Loss on Drying 7.0% Max