Tetrabutylammoniumhydrogensulfat

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: Tetrabutylammoniumbisulfat

33658706-100G
MOLE33658706-100GEA 0 EUR
MOLE33658706-100G
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat
Formel: (C₄H₉)₄NHSO₄
Molecular Weight: 339.54 g/mol
Schmelzpunkt: 169…172 °C
Dichte: 1.01 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00011637
CAS-Nummer: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR