ω-Brom-3-methoxyacetophenon

Lieferant: Molekula

Synonyme: Brommethyl-m-methoxyphenylketon, 2-Brom-3'-methoxyacetophenon, 3-Methoxyphenacylbromid, α-Brom-3-methoxyacetophenon, 2-Brom-1-(3-methoxyphenyl)ethan-1-on

33674268-5G
MOLE33674268-5GEA 0 EUR
MOLE33674268-5G
ω-Brom-3-methoxyacetophenon
ω-Brom-3-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₉BrO₂
Molecular Weight: 229,07 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 63…64,3 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000199
CAS-Nummer: 5000-65-7
EINECS: 225-666-1
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR