3-Iodtoluol
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 1-Iodo-3-methylbenzene
33698110-100G
MOLE33698110-100GEA 0 EUR
MOLE33698110-100G
3-Iodtoluol
3-Iodtoluol
Formel: C₇H₇I
Molecular Weight: 218.04 g/mol
Siedepunkt: 213
Schmelzpunkt: 27…28 °C
Dichte: 1.6835 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001050
CAS-Nummer: 625-95-6
EINECS: 210-918-5