2,4-Dimethoxybenzylalkohol
Lieferant: Molekula
33739999-25G
MOLE33739999-25GEA
0
EUR
MOLE33739999-25G
2,4-Dimethoxybenzylalkohol
2,4-Dimethoxybenzylalkohol
Formel:
C₉H₁₂O₃ Molecular Weight: 168,19 g/mol Siedepunkt: 317 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 34…35 °C |
MDL:
MFCD00004614 CAS-Nummer: 7314-44-5 EINECS: 230-775-2 |