(3-Bromphenyl)essigsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme:
2-(3-Bromophenyl)acetic acid
34023257-5G
MOLE34023257-5GEA
0
EUR
MOLE34023257-5G
(3-Bromphenyl)essigsäure
(3-Bromphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₄Br)CH₂COOH Molecular Weight: 215,05 g/mol Siedepunkt: 308 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 102…103 °C |
MDL:
MFCD00004330 CAS-Nummer: 1878-67-7 EINECS: 217-522-1 |