2-Chlor-5-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
2-Chloro-5-trifluoromethylpyridine
34032938-25G
MOLE34032938-25GEA
0
EUR
MOLE34032938-25G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)pyridin
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₃ClF₃N Molecular Weight: 181,54 g/mol Siedepunkt: 152 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 30…31 °C Dichte: 1,41 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00042225 CAS-Nummer: 52334-81-3 EINECS: 257-856-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |