DIPSO
Lieferant: Molekula
Synonyme: 3-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-hydroxypropane-1-sulphonic acid, DIPSO, 3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-hydroxypropanesulphonic acid
34218155-100G
MOLE34218155-100GEA 131 EUR
MOLE34218155-100G
DIPSO
DIPSO
Formel: C₇H₁₇NO₆S
Molecular Weight: 261.29 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00038353
CAS-Nummer: 68399-80-4
EINECS: 269-992-2