1-Brom-3,3-dimethylbutanon
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 1-Brompinakolin, 1-Brompinakolon, 1-Brom-3,3-dimethyl-2-butanon
34413636-25G
MOLE34413636-25GEA 0 EUR
MOLE34413636-25G
1-Brom-3,3-dimethylbutanon
1-Brom-3,3-dimethylbutanon
Formel: C₆H₁₁BrO
Molecular Weight: 179,06 g/mol
Siedepunkt: 47…49 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 76 °C
Dichte: 1,3508 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00000206
CAS-Nummer: 5469-26-1
EINECS: 226-794-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II