Methyl-o-toluat

Lieferant: Molekula

Synonyme: 2-Tolylsäuremethylester, o-Toluylsäuremethylester, 2-Methylbenzoesäuremethylester, Methyl-2-methylbenzoat, 2-Toluylsäuremethylester

34491400-100G
MOLE34491400-100GEA 0 EUR
MOLE34491400-100G
Methyl-o-toluat
Methyl-o-toluat
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 215 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 1,079 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00008428
CAS-Nummer: 89-71-4
EINECS: 201-932-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR