Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: Diethyldithiocarbamidsäure Natriumsalz Trihydrat, N,N-Diethyldithiocarbamidsäure Natriumsalz Trihydrat, (Diethyldithiocarbamato-S,S')natrium Trihydrat, Natriumdiethyldithiocarbaminat Trihydrat

34513940-500G
MOLE34513940-500GEA 0 EUR
MOLE34513940-500G
Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat
Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat
Formel: (C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O
Schmelzpunkt: 95…98,5 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00150617
CAS-Nummer: 20624-25-3
EINECS: 205-710-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,03443

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR