4-Formylphenylboronsäure
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: (4-Formylphenyl)metaborsäure, 4-Boronobenzaldehyd, Dihydroxy(4-formylphenyl)boran, 4-Formylbenzolboronsäure
34547006-1G
MOLE34547006-1GEA 0 EUR
MOLE34547006-1G
4-Formylphenylboronsäure
4-Formylphenylboronsäure
Formel: C₇H₇BO₃
Molecular Weight: 149,94 g/mol
MDL: MFCD00151823
CAS-Nummer: 87199-17-5