2,6-Dichlorpyridin
Lieferant: Molekula
Achtung
34574238-100G
MOLE34574238-100GEA 58.6 EUR
MOLE34574238-100G
2,6-Dichlorpyridin
2,6-Dichloropyridine
Formel: C₅H₃Cl₂N
Molecular Weight: 147,99 g/mol
Siedepunkt: 211 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 83…86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006244
CAS-Nummer: 2402-78-0
EINECS: 219-282-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III