2-Thiophenethanol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2-(2-Thienyl)ethanol, 2-(2-Hydroxyethyl)thiophen, Thiophen-2-ethanol
34607299-5G
MOLE34607299-5GEA 0 EUR
MOLE34607299-5G
2-Thiophenethanol
2-Thiophenethanol
Formel: C₆H₈OS
Siedepunkt: 108 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,197 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005462
CAS-Nummer: 5402-55-1
EINECS: 226-452-0