2'-Desoxyadenosin Monohydrat
Lieferant: Molekula
Synonyme: (2R,3S,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol hydrate
34645670-5G
MOLE34645670-5GEA 96.8 EUR
MOLE34645670-5G
2'-Desoxyadenosin Monohydrat
2'-Desoxyadenosin Monohydrat
Formel: C₁₀H₁₃N₅O₃·1H₂O
Molecular Weight: 269,26 g/mol (251,24 anhy)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149364
CAS-Nummer: 16373-93-6
EINECS: 213-488-7