(±)-Ethyl-2,3-dibrompropionat
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Ethyl 2,3-Dibromopropionate
34893089-100G
MOLE34893089-100GEA
0
EUR
MOLE34893089-100G
(±)-Ethyl-2,3-dibrompropionat
(±)-Ethyl-2,3-dibrompropionat
Formel:
C₅H₈Br₂O₂ Molecular Weight: 259,93 g/mol |
MDL:
MFCD00000212 CAS-Nummer: 3674-13-3 EINECS: 222-941-8 |