Butyrylthiocholiniodid
Lieferant: Molekula
Synonyme: Butyrylthiocholiniumiodid, (Propylcarbonylthioethyl)trimethylammoniumiodid, (2-(Butyrylthio)ethyl)trimethylammoniumiodid, (2-Butyrylthioethyl)trimethylammoniumiodid
34904481-5G
MOLE34904481-5GEA 116 EUR
MOLE34904481-5G
Butyrylthiocholiniodid
Butyrylthiocholiniodid
Formel: H₃C(CH₂)₂C(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
Molecular Weight: 317,23 g/mol
Schmelzpunkt: 172 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00011845
CAS-Nummer: 1866-16-6
EINECS: 217-475-7