3,4-Pyridindicarbonsäure

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: Cinchomeronsäure

34910606-25G
MOLE34910606-25GEA 0 EUR
MOLE34910606-25G
3,4-Pyridindicarbonsäure
3,4-Pyridindicarbonsäure
Formel: C₇H₅NO₄
Siedepunkt: 529 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 257 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006392
CAS-Nummer: 490-11-9
EINECS: 207-705-4
Merck Index: 13,02304

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR