2-Methoxybenzylamin
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: 2-(Aminomethyl)anisol, o-Anisylamin
35102525-25G
MOLE35102525-25GEA 0 EUR
MOLE35102525-25G
2-Methoxybenzylamin
2-Methoxybenzylamin
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137.18 g/mol
Siedepunkt: 227
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008110
CAS-Nummer: 6850-57-3
EINECS: 229-941-7
UN: 2735