1-Phenyl-2-tetrazolin-5-thion
Lieferant: Molekula
Synonyme: 1-Phenyl-5-mercaptotetrazol, 5-Mercapto-1-phenyl-1H-tetrazol, 1-Phenyl-1H-tetrazol-5-thiol
35197222-100G
MOLE35197222-100GEA 184 EUR
MOLE35197222-100G
1-Phenyl-2-tetrazolin-5-thion
1-Phenyl-2-tetrazolin-5-thion
Formel: C₇H₆N₄S
Molecular Weight: 178,22 g/mol
Schmelzpunkt: 146…150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003129
CAS-Nummer: 86-93-1
EINECS: 201-710-5
UN: 1325
ADR: 4.1,III