5-Azacytosin
Lieferant: Molekula
Synonyme: 4-Amino-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 6-Amino-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 2-Amino-4-hydroxy-1,3,5-triazine
35283847-5G
MOLE35283847-5GEA 0 EUR
MOLE35283847-5G
5-Azacytosin
5-Azacytosin
Formel: C₃H₄N₄O
Molecular Weight: 112,09 g/mol
MDL: MFCD00149402
CAS-Nummer: 931-86-2
EINECS: 213-242-9