Indium(III)trifluormethansulfonat
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Indium(III) trifluoromethanesulphonate, Indium triflate
35446954-5G
MOLE35446954-5GEA
0
EUR
MOLE35446954-5G
Indium(III)trifluormethansulfonat
Indium(III)trifluormethansulfonat
Formel:
C₃F₉InO₉S₃ |
MDL:
MFCD00144478 CAS-Nummer: 128008-30-0 UN: 3261 ADR: 8,II |