Bromthymolblau
Lieferant: Molekula
Synonyme:
3′,3′′-Dibromthymolsulfonphthalein, BTB
35458451-25G
MOLE35458451-25GEA
182
EUR
MOLE35458451-25G
Bromthymolblau
Bromthymolblau
Formel:
C₂₇H₂₈Br₂O₅S Molecular Weight: 624.39 g/mol Schmelzpunkt: 204…202 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005872 CAS-Nummer: 76-59-5 EINECS: 200-971-2 Merck Index: 13,01430 |