Methylcrotonat
Lieferant: Molekula
35484610-500G
MOLE35484610-500GEA 0 EUR
MOLE35484610-500G
Methylcrotonat
Methylcrotonat
Formel: C₅H₈O₂
Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009287
CAS-Nummer: 623-43-8
EINECS: 210-793-7
UN: 3272
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02625