Tiglinsäure

Lieferant: Molekula

35750747-100G
MOLE35750747-100GEA 0 EUR
MOLE35750747-100G
Tiglinsäure
Tiglinsäure
Formel: C₅H₈O₂
MDL: MFCD00066864
CAS-Nummer: 80-59-1
EINECS: 201-295-0
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR