ω-Brom-2-methoxyacetophenon

Lieferant: Molekula

35811823-5G
MOLE35811823-5GEA 0 EUR
MOLE35811823-5G
ω-Brom-2-methoxyacetophenon
ω-Brom-2-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₉BrO₂
Siedepunkt: 324 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40…44 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000196
CAS-Nummer: 31949-21-0
EINECS: 250-870-2
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR