Biphenyl-4-ol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 4-Hydroxydiphenyl, 1-Hydroxy-4-phenylbenzol, 4-Hydroxybiphenyl, 4-Phenylphenol
35939801-1KG
MOLE35939801-1KGEA 146 EUR
MOLE35939801-1KG
Biphenyl-4-ol
Biphenyl-4-ol
Formel: C₁₂H₁₀O
Molecular Weight: 170.21 g/mol
Siedepunkt: 321
Schmelzpunkt: 162
Dichte: 1.29 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002347
CAS-Nummer: 92-69-3
EINECS: 202-179-2
Merck Index: 12,07459