Methyl-2-brom-5-nitrobenzoat
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2-Brom-5-nitrobenzoesäuremethylester
36067944-5G
MOLE36067944-5GEA 0 EUR
MOLE36067944-5G
Methyl-2-brom-5-nitrobenzoat
Methyl-2-brom-5-nitrobenzoat
Formel: C₈H₆BrNO₄
Molecular Weight: 260,04 g/mol
Schmelzpunkt: 82 °C
MDL: MFCD00010867
CAS-Nummer: 6942-36-5