(2S)-5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-on
Lieferant: Molekula
36117021-5G
MOLE36117021-5GEA
0
EUR
MOLE36117021-5G
(2S)-5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-on
(±)-Naringenin
Formel:
C₁₅H₁₂O₅ |
MDL:
MFCD00006844 CAS-Nummer: 480-41-1 EINECS: 207-550-2 |