4-Hydroxycumarin
Lieferant: Molekula
Synonyme: 4-Hydroxy-2-benzopyron
36136514-500G
MOLE36136514-500GEA 0 EUR
MOLE36136514-500G
4-Hydroxycumarin
4-Hydroxycumarin
Formel: C₉H₆O₃
Molecular Weight: 162,14 g/mol
Siedepunkt: 349 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 211…214 °C
MDL: MFCD00006856
CAS-Nummer: 1076-38-6
EINECS: 214-060-2