3,4-Dimethoxybenzoesäure

Lieferant: Molekula

Synonyme: Veratrinsäure

36580840-100G
MOLE36580840-100GEA 0 EUR
MOLE36580840-100G
3,4-Dimethoxybenzoesäure
3,4-Dimethoxybenzoesäure
Formel: C₉H₁₀O₄
Siedepunkt: 303 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 117…119 °C
Dichte: 1,436 g/cm³ (–100 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002500
CAS-Nummer: 93-07-2
EINECS: 202-215-7
Merck Index: 12,10086

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR