Ethyl-2-oxocyclohexancarboxylat
Lieferant: Molekula
Synonyme: Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
36646345-100G
MOLE36646345-100GEA 0 EUR
MOLE36646345-100G
Ethyl-2-oxocyclohexancarboxylat
Ethyl-2-oxocyclohexancarboxylat
Formel: C₉H₁₄O₃
Molecular Weight: 170,21 g/mol
MDL: MFCD00001631
CAS-Nummer: 1655-07-8
EINECS: 216-731-5