(R)-(-)-1-Phenyl-1,2-ethandiol
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(R)-(-)-Phenylethan-1,2-diol, (R)-(-)-α,β-Dihydroxyethylbenzol, (R)-(-)-Phenylethylenglycol, (R)-(-)-(1,2-Dihydroxyethyl)benzol
36796198-1G
MOLE36796198-1GEA
0
EUR
MOLE36796198-1G
(R)-(-)-1-Phenyl-1,2-ethandiol
(R)-(-)-1-Phenyl-1,2-ethandiol
Formel:
C₈H₁₀O₂ Molecular Weight: 138,17 g/mol Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 67…69 °C |
MDL:
MFCD00064262 CAS-Nummer: 16355-00-3 |